Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Refrigerator/Freezer Digital Thermometer
Codice prodotto. 17816111 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo di sonda:
Bottle
Bullet
Vaccine Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17816111
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Reliably monitor and be alerted to any issues affecting the contents of your fridge or freezer without even opening the door using the Traceable™ Refrigerator/Freezer Digital Thermometer.
  • Alarm indicator lights up brightly to draw your attention to an immediate issue
  • Know about excursions before they happen with the pre-alert alarm light that glows orange when your fridge or freezer is within 1 degree of your alarm setting
  • Use the mute button to silence the buzzer alarm while you are investigating the issue
  • Staff onboarding is a breeze with an enhanced, more intuitive user experience including large buttons, high-contrast text, and purposeful design
  • Reduce upkeep with boosted battery power and interior tech upgrades for higher performance
  • Maintain compliance; includes NIST-traceable certificate from our A2LA accredited (1750.01) calibration laboratory
  • Make readings quickly and with certainty using the triple display—shows current, high, and low temperatures simultaneously
  • Pick the probe option that fits your application
Specifica
Certificazione/Conformità NIST
Profondità (sistema imperiale) 0.75 in.
Profondità (sistema metrico) 19 mm
Diametro sonda (sistema imperiale) 0.1875 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 4.7625 mm
Da utilizzare con (applicazione) Temperature Monitoring
Altezza (sistema imperiale) 4.25 in.
Altezza (sistema metrico) 107.95 mm
Include Thermometer, bullet probe, hook and loop tape, AAA batteries, quick start guide, and Traceable™ certificate.
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 120in.
Lunghezza sonda (sistema imperiale) 7/8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 21 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 304.8 cm
Lunghezza sonda (sistema metrico) 22.225 mm
Materiale Plastic
Tipo di sonda Bullet
Risoluzione
Product Type Digital thermometer
Descrizione Fridge/Freezer Digital Thermometer with Bullet Probe
Max. Temperature (English) 158°F
Temperatura max (sistema metrico) 70 °C
Min. Temperature (English) -58°F
Min. Temperature (Metric) -50°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -58° to +158°F
Temperature Range (Metric) Da -50 °C a +70 °C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Incubators, Refrigerators, or Freezers
Tipo di batteria AAA
Accuracy ±1°C
Display LCD
Larghezza (sistema metrico) 11 cm