Learn More
Fisherbrand™ Termometro Traceable™ Sentry™
Codice prodotto. 15233996 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
Da -58 ° a +158 °F
Accuracy:
±1 °C
±1 °F
Dimensione della confezione:
Pezzo
Temperature Range (Metric):
Da -50 °C a +70 °C
Codice prodotto. 15233996
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Shows current, high and low temperatures simultaneously. Fisherbrand™ Traceable™ Sentry™ Thermometer instantly shows if water bath, freezer or incubator is within temperature specifications and monitors temperature of any experiment, even when you are not there.
  • Sensor and 10 ft. (3m) cable may be placed under water, in a refrigerator or in a freezer
  • Small cable diameter (1.5mm) allows refrigerator doors to close on it
  • Simple one-button operation resets high/low memories
  • A probe wire mounting bracket permits easy sensor placement
  • Unit's high-impact ABS plastic case has a flip-open stand, plastic hanging hook, magnet and Velcro™ mounting tape
  • Provides temperature readings in Farenheit
Specifications
  • Range: -58° to +158°F
  • Resolution: 1°
  • Accuracy: ±1°C
  • Dimensions: 2.68 x 2.68 x 0.76 in. (67 x 67 x 19mm)
  • Weight: 0.1 oz. (4g)
Certifications
Certifica la tracciabilità secondo gli standard NIST™.
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 17025, A2LA, NIST
Diametro sonda (sistema imperiale) 0,4 in.
Dimensioni (L x P x A) 2,5 x 2,6 in. (6,3 x 6,6 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Per verificare che la temperatura di bagni, congelatori o incubatori rientri nelle specifiche
Include Report di calibrazione Traceable fornito dal produttore, bulloneria di montaggio e una batteria
Lunghezza (sistema imperiale) cavo 120in.
Lunghezza (sistema metrico) 6,3 cm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 304,8 cm
Modello Fornisce letture della temperatura in Fahrenheit.
Risoluzione 1 °F
Peso (sistema imperiale) 1,87 once
Peso (sistema metrico) 53 g
Larghezza (sistema imperiale) 2,6 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 2,5 in.
Max. Temperature (English) 158°F
Min. Temperature (English) -58°F
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da -58 ° a +158 °F
Accuracy ±1 °F
Larghezza (sistema metrico) 6,6 cm