Learn More
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ Subscription Coupon Codes
TraceableLIVE™ Subscription Coupon Codes with simplified cloud monitoring for critical environments.
109.00€ - 360.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Compatible Traceable Devices |
---|---|
Product Type | Coupon Code |
Da utilizzare con (applicazione) | Cloud Monitoring |
Include | Card with Unique Coupon Code and QR Code |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17866111
|
Fisherbrand™
6300336 |
1 Year Standard Subscription Coupon Code |
109.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17876111
|
Fisherbrand™
6300337 |
2 Year Standard Subscription Coupon Code |
218.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17886111
|
Fisherbrand™
6300338 |
1 Year Premium Subscription Coupon Code |
180.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
17896111
|
Fisherbrand™
6300339 |
2 Year Premium Subscription Coupon Code |
360.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
FREE - Try TraceableLIVE for free. Get Premium benefits for 30 days.- E-mail and push alarms
- 1 user only
- 1 month rolling data storage
- Up to 3 devices can be added to the account
- Calibration due and other notifications
- E-mail and push alarms
- Unlimited users
- Unlimited data storage
- No limit to devices that can be added to account (each device must have subscription)
- Calibration due and other notifications
- Reports: PDF, Secured PDF, CSV and VFC
- Pre-loaded templates set up for monitoring Spex™ chemical products
- E-mail and push alarms
- Unlimited users
- Unlimited data storage
- Apple Watch compatibility
- SMS text notifications included
- Voice notification escalation
- No limit to devices that can be added to account (each device must have subscription)
- Create Recurring Reports: PDF, Secured PDF, CSV and VFC
- Create your own monitoring and notification templates
- Unlimited templates
- Pre-loaded templates set up for monitoring Spex chemical products
- 21 CFR Part 11 compliance**
Specifica
Compatible Traceable Devices | |
Coupon Code | |
Cloud Monitoring | |
Card with Unique Coupon Code and QR Code |