Learn More
Fisherbrand™ Registratore dati monouso TraceableOne™ in confezione da 10
Il registratore dati è pronto all'uso e consente di tenere traccia delle condizioni ambientali di reagenti, campioni clinici, vaccini, prodotti farmaceutici e alimenti durante il trasporto. Il registratore dati monouso Fisherbrand™ TraceableOne™ in confezione da 10 consente di monitorare i materiali in ogni fase del processo.
Marca: Fisherbrand™ 6483
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Il registratore dati genera un rapporto in formato PDF
- Possibilità di scaricarlo direttamente sul PC
- Non è richiesto alcun software
- Compatto
- Monouso
- I LED rossi e verdi lampeggianti indicano se il registratore dati è in funzione, se ha interrotto la registrazione e se è stato attivato un allarme
- Premere Start (Avvio) per iniziare la registrazione dei dati importanti relativi alla temperatura, inizio della registrazione differita di 30 minuti
Specifica
Registratore dati monouso | |
Sì | |
Non è richiesto alcun software, i dati vengono scaricati come rapporto in formato PDF | |
Certificato Traceable con calibrazione per lotto | |
Trasporto campioni refrigerati | |
0.01° | |
8.89 cm |
Intervallo di registrazione di 1 minuti, durata della registrazione di 10 giorni | |
Preprogrammato da -2 °C a 8 °C | |
10/conf. | |
IP67 | |
±0.5 °C da -20° a 40 °C, altrimenti ±1 °C | |
Da −30 °C a 70 °C | |
Alimentazione a batteria |