Learn More
Fisherbrand™ Registratore dati monouso TraceableOne™ in confezione da 10
Il registratore dati è pronto all'uso e consente di tenere traccia delle condizioni ambientali di reagenti, campioni clinici, vaccini, prodotti farmaceutici e alimenti durante il trasporto. Il registratore dati monouso Fisherbrand™ TraceableOne™ in confezione da 10 consente di monitorare i materiali in ogni fase del processo.
169.00€
Specifica
Tipo | Registratore dati monouso |
---|---|
Calibrazione | Sì |
Software Type | Non è richiesto alcun software, i dati vengono scaricati come rapporto in formato PDF |
Include | Certificato Traceable con calibrazione per lotto |
Protezione IP | IP67 |
Codice del prodotto | Marca | Memoria dati | Descrizione | Tipi di allarme | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Memoria dati | Descrizione | Tipi di allarme | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
16089511
|
Fisherbrand™
6483 |
Intervallo di registrazione di 1 minuti, durata della registrazione di 10 giorni | 10/conf. | Preprogrammato da -2 °C a 8 °C | N/A | ||||
16059521
|
Fisherbrand™
6493 |
Intervallo di registrazione di 10 minuti, durata della registrazione di 90 giorni | 10/conf. | Preprogrammato da -20 °C a -15 °C | N/A | ||||
16039521
|
Fisherbrand™
6490 |
Intervallo di registrazione di 6 minuti, durata della registrazione di 60 giorni | 10/conf. | Preprogrammato da -20 °C a -15 °C | N/A | ||||
16049521
|
Fisherbrand™
6492 |
Intervallo di registrazione di 10 minuti, durata della registrazione di 90 giorni | 10/conf. | Preprogrammato da -2 °C a 8 °C | N/A | ||||
16009521
|
Fisherbrand™
6486 |
Intervallo di registrazione di 3 minuti, durata della registrazione di 30 giorni | 10/conf. | Preprogrammato da -2 °C a 8 °C | N/A | ||||
16099511
|
Fisherbrand™
6484 |
Intervallo di registrazione di 1 minuti, durata della registrazione di 10 giorni | 10/conf. | Preprogrammato da -20 °C a -15 °C | N/A | ||||
16019521
|
Fisherbrand™
6487 |
Intervallo di registrazione di 3 minuti, durata della registrazione di 30 giorni | 10/conf. | Preprogrammato da -20 °C a -15 °C | N/A | ||||
16029521
|
Fisherbrand™
6489 |
Intervallo di registrazione di 6 minuti, durata della registrazione di 60 giorni | 10/conf. | Preprogrammato da -2 °C a 8 °C | N/A | ||||
Descrizione
- Il registratore dati genera un rapporto in formato PDF
- Possibilità di scaricarlo direttamente sul PC
- Non è richiesto alcun software
- Compatto
- Monouso
- I LED rossi e verdi lampeggianti indicano se il registratore dati è in funzione, se ha interrotto la registrazione e se è stato attivato un allarme
- Premere Start (Avvio) per iniziare la registrazione dei dati importanti relativi alla temperatura, inizio della registrazione differita di 30 minuti
Specifica
Registratore dati monouso | |
Non è richiesto alcun software, i dati vengono scaricati come rapporto in formato PDF | |
IP67 | |
±0.5 °C da -20° a 40 °C, altrimenti ±1 °C | |
Da −30 °C a 70 °C | |
Alimentazione a batteria |
Sì | |
Certificato Traceable con calibrazione per lotto | |
Trasporto campioni refrigerati | |
0.01° | |
8.89 cm |