Learn More
Fisherbrand™ TraceableOne™ Single-Use USB Temperature Data Logger
Codice prodotto. 17307629 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-20°C to -15°C
2°C to 8°C
Memoria dati:
16,000 Readings, 10 Day, 1 min. Interval
16,000 Readings, 30 Day, 3 min. Interval
16,000 Readings, 60 Day, 6 min. Interval
16,000 Readings, 90 Day, 10 min. Interval
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Codice prodotto. 17307629
Marca: Fisherbrand™ 1800411
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
The TraceableOne™ Single-Use USB Temperature Data Logger automatically generates PDF data report via USB port.
  • LED alarm indicator for visual status indication
  • Time delay of 30 minutes before logging begins for enhanced logging accuracy
  • Protective plastic pouch maintains waterproof IP67 rating
  • Bar code for in-house scanning
  • Includes NIST-Traceable certificate from our A2LA accredited (1750.01) calibration laboratory
Specifica
Tipo Single-use USB Temperature Datalogger
Tipo di display No Display
Memoria dati 16,000 Readings, 90 Day, 10 min. Interval
Calibrazione NIST
Tipi di allarme LED Indicator
Tipo di batteria 3.0 V CR2450
Autonomia della batteria 2 Years
Canali 1
Interfaccia USB
Tipi di sensore Temperature
Temperature Range (Metric) -20°C to -15°C