Learn More
Fisherbrand™ TraceableOne™ Single-Use USB Temperature Data Logger
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-20°C to -15°C
2°C to 8°C
Memoria dati:
16,000 Readings, 10 Day, 1 min. Interval
16,000 Readings, 30 Day, 3 min. Interval
16,000 Readings, 60 Day, 6 min. Interval
16,000 Readings, 90 Day, 10 min. Interval
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Descrizione
- LED alarm indicator for visual status indication
- Time delay of 30 minutes before logging begins for enhanced logging accuracy
- Protective plastic pouch maintains waterproof IP67 rating
- Bar code for in-house scanning
- Includes NIST-Traceable certificate from our A2LA accredited (1750.01) calibration laboratory
Specifica
Specifica
| Tipo | Single-use USB Temperature Datalogger |
| Tipo di display | No Display |
| Memoria dati | 16,000 Readings, 60 Day, 6 min. Interval |
| Calibrazione | NIST |
| Tipi di allarme | LED Indicator |
| Tipo di batteria | 3.0 V CR2450 |
| Autonomia della batteria | 2 Years |
| Canali | 1 |
| Interfaccia | USB |
| Tipi di sensore | Temperature |
| Vedi altri risultati |