Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC Columns
Codice prodotto. 10650256 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10650256
Marca: Thermo Scientific™ 260892230
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these columns for GCMS applications that require more polarity than a 5% phenyl column.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC Columns are particularly suited for GCMS applications that require more polarity than a 5% phenyl column.
  • Mid-polarity phase of 50% diphenyl/50% dimethyl polysiloxane
  • Ideal for confirmational analysis
  • Excellent inertness for active compounds such as pesticides
  • Very low bleed ideal for analysis by GCMS
  • Similar to Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recommended for:
  • Pesticides and herbicides
  • Rosin acids
  • Phthalate esters
  • Triglycerides
  • Sterols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 300/320°C
Diametro (sistema metrico) 0.25 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Product Line TraceGOLD
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-17 MS
Tipo USP G43
Da utilizzare con (applicazione) Sterols Analysis, GC/MS for Rosin Acids, GC/MS for Phthalate Esters, GC/MS for Triglycerides, GC/MS for Sterols
Spessore pellicola 0.5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Mid-Polar
Descrizione 0.5 um Thickness; 0.25 mm ID; 30 m Length