Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC Columns
Use these columns for GCMS applications that require more polarity than a 5% phenyl column.
334.00€ - 990.00€
Specifica
Stationary Phase | TraceGOLD™ TG-17 MS |
---|---|
Tipo USP | G43 |
Temperatura max | 300/320°C |
Polarità | Mid-Polar |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10648915
|
Thermo Scientific™
26089-0200 |
10 m | 0.1 mm | 0.1 μm | N/A | ||||||
10311315
|
Thermo Scientific™
26089-1300 |
15 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
414.53€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10487904
|
Thermo Scientific™
26089-1310 |
15 m | 0.32 mm | 0.25 μm | N/A | ||||||
10497904
|
Thermo Scientific™
26089-1420 |
30 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
661.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10723877
|
Thermo Scientific™
26089-1430 |
30 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
734.01€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10219714
|
Thermo Scientific™
26089-1440 |
30 m | 0.53 mm | 0.25 μm |
817.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10732537
|
Thermo Scientific™
26089-2110 |
15 m | 0.25 mm | 0.5 μm | N/A | ||||||
10147374
|
Thermo Scientific™
26089-2120 |
15 m | 0.32 mm | 0.5 μm | N/A | ||||||
10698715
|
Thermo Scientific™
26089-2130 |
15 m | 0.53 mm | 0.5 μm | N/A | ||||||
10650256
|
Thermo Scientific™
26089-2230 |
30 m | 0.25 mm | 0.5 μm |
689.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10764837
|
Thermo Scientific™
26089-2240 |
30 m | 0.32 mm | 0.5 μm |
726.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10300835
|
Thermo Scientific™
26089-2250 |
30 m | 0.53 mm | 0.5 μm | N/A | ||||||
10279414
|
Thermo Scientific™
26089-2840 |
15 m | 0.25 mm | 1 μm | N/A | ||||||
10620826
|
Thermo Scientific™
26089-2850 |
15 m | 0.32 mm | 1 μm | N/A | ||||||
10076114
|
Thermo Scientific™
26089-2860 |
15 m | 0.53 mm | 1 μm | N/A | ||||||
10703107
|
Thermo Scientific™
26089-2960 |
30 m | 0.25 mm | 1 μm |
689.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10703297
|
Thermo Scientific™
26089-2970 |
30 m | 0.32 mm | 1 μm |
726.16€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10127704
|
Thermo Scientific™
26089-2980 |
30 m | 0.53 mm | 1 μm |
788.93€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10774837
|
Thermo Scientific™
26089-3340 |
15 m | 0.53 mm | 1.5 μm | N/A | ||||||
10177614
|
Thermo Scientific™
26089-3360 |
30 m | 0.53 mm | 1.5 μm |
827.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12967131
|
Thermo Scientific™
26089-1540 |
60 m | 0.25 mm | 0.25 μm | N/A | ||||||
Descrizione
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC Columns are particularly suited for GCMS applications that require more polarity than a 5% phenyl column.
- Mid-polarity phase of 50% diphenyl/50% dimethyl polysiloxane
- Ideal for confirmational analysis
- Excellent inertness for active compounds such as pesticides
- Very low-bleed ideal for analysis by GCMS
- Similar to Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recommended for:
- Pesticides and herbicides
- Rosin acids
- Phthalate esters
- Triglycerides
- Sterols
Specifica
TraceGOLD™ TG-17 MS | |
G43 | |
300/320°C | |
Mid-Polar |