Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC Columns
Optimize separation when analyzing active environmental compounds with this low-bleed GC column with superior inertness.
Marca:  Thermo Scientific™ 26072-1430
711.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15264533
  • 715.26€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
340/360°C
30 m
G3
0.25 μm
Herbicides Analysis, GC/MS for Pesticides and Herbicides, GC/MS for Phthalate Esters, GC/MS for Triglycerides
0.32 mm
TraceGOLD
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC Columns >