Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC Columns
Choose the nonpolar Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC column for optimal signal-to-noise ratio, sensitivity, and MS integrity. Achieve consistent results with this low-bleed, stable column.
Marca:  Thermo Scientific™ 26099-2960
729.53 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10407154
  • 733.65€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
330/350°C for Standard Columns; 430°C for Metal Columns
0.25 mm
TraceGOLD™ TG-1 MS
GC/MS for Hydrocarbons, Solvent Impurities, PCB Congeners, and Aroclor Mixes, GC/MS for Simulated Distillation, Drugs of Abuse, Natural Gas Odorants, Essential Oils, and Pesticides
30 m
1 um Thickness; 0.25 mm ID; 30 m Length
0.25 mm
TraceGOLD
G2
1 μm
Non-Polar
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC Columns >