Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC Columns
Choose the nonpolar Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC column for optimal signal-to-noise ratio, sensitivity, and MS integrity. Achieve consistent results with this low-bleed, stable column.
371.67€ - 1791.14€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10436754
|
Thermo Scientific™
26099-0200 |
10 m | 0.1 mm | 0.1 μm |
564.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13468008
|
Thermo Scientific™
26099-2760 |
20 m | 0.15 mm | 0.15 μm |
601.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13448008
|
Thermo Scientific™
26099-2940 |
40 m | 0.15 mm | 0.15 μm |
1339.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15870900
|
Thermo Scientific™
26099-0360 |
60 m | 0.32 mm | 0.5 μm |
419.43€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10744267
|
Thermo Scientific™
26099-1300 |
15 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
434.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10096644
|
Thermo Scientific™
26099-1310 |
15 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
472.97€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15820910
|
Thermo Scientific™
26099-3530 |
30 m | 0.53 mm | 5 μm |
713.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10554875
|
Thermo Scientific™
26099-1420 |
30 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
733.18€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15830910
|
Thermo Scientific™
26099-3590 |
100 m | 0.25 mm | 0.5 μm |
1791.14€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10564875
|
Thermo Scientific™
26099-1430 |
30 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
764.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15840910
|
Thermo Scientific™
26099-3960 |
30 m | 0.53 mm | 3 μm |
769.59€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10006654
|
Thermo Scientific™
26099-1540 |
60 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
1239.41€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10429154
|
Thermo Scientific™
260A047P |
30 m | 0.25 mm | 0.1 μm |
708.82€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10127424
|
Thermo Scientific™
26099-1550 |
60 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
1296.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10137424
|
Thermo Scientific™
26099-2110 |
30 m | 0.25 mm | 0.5 μm |
455.41€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10426954
|
Thermo Scientific™
26099-2120 |
15 m | 0.32 mm | 0.5 μm | N/A | ||||||
10197464
|
Thermo Scientific™
26099-2130 |
15 m | 0.53 mm | 0.5 μm |
555.87€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10270335
|
Thermo Scientific™
26099-2230 |
30 m | 0.25 mm | 0.5 μm |
742.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10280335
|
Thermo Scientific™
26099-2240 |
30 m | 0.32 mm | 0.5 μm |
754.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10544875
|
Thermo Scientific™
26099-2250 |
30 m | 0.53 mm | 0.5 μm |
911.97€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10006324
|
Thermo Scientific™
26099-2350 |
60 m | 0.25 mm | 0.5 μm |
1257.37€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10016084
|
Thermo Scientific™
26099-2360 |
60 m | 0.32 mm | 0.5 μm |
1360.36€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10046744
|
Thermo Scientific™
26099-2840 |
15 m | 0.25 mm | 0.5 μm |
477.51€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10628535
|
Thermo Scientific™
26099-2850 |
15 m | 0.32 mm | 1 μm |
482.26€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10638535
|
Thermo Scientific™
26099-2860 |
15 m | 0.53 mm | 1 μm |
514.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10407154
|
Thermo Scientific™
26099-2960 |
30 m | 0.25 mm | 1 μm |
733.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10045784
|
Thermo Scientific™
26099-2970 |
30 m | 0.32 mm | 1 μm |
764.23€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10055784
|
Thermo Scientific™
26099-2980 |
30 m | 0.53 mm | 1 μm |
859.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10065784
|
Thermo Scientific™
26099-3080 |
60 m | 0.25 mm | 1 μm |
1239.41€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10477134
|
Thermo Scientific™
26099-3090 |
60 m | 0.32 mm | 1 μm |
1302.69€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10026084
|
Thermo Scientific™
26099-3340 |
15 m | 0.53 mm | 1.5 μm |
514.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10127714
|
Thermo Scientific™
26099-3360 |
30 m | 0.53 mm | 1.5 μm |
853.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15217488
|
Thermo Scientific™
26099-3500 |
15 m | 0.32 mm | 3 μm |
374.26€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15227488
|
Thermo Scientific™
26099-4840 |
30 m | 0.32 mm | 3 μm |
596.63€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15247488
|
Thermo Scientific™
26099-5820 |
12 m | 0.2 mm | 0.33 μm |
418.44€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15237488
|
Thermo Scientific™
26099-5780 |
20 m | 0.18 mm | 0.18 μm |
750.66€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Achieve consistent results with this low-bleed, stable column. For optimal signal-to-noise ratio, sensitivity and MS integrity for a wide variety of applications, the nonpolar TraceGOLD TG-1MS GC column is an excellent choice.
Engineered for Superior Performance:
- Nonpolar, 100% dimethyl polysiloxane
- Equivalent to USP G2
- Exceptionally low-bleed
- Applications:
- Hydrocarbons
- Polychlorinated biphenyls (PCBs)
- Drugs of abuse
- Gasoline range organics (GROs)
- Refinery gases
- Essential oils
- Pesticides
A Leap Forward in Performance with Low-Bleed and Superior Inertness:
- Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low-level analytes.
- Minimizing column bleed extends the column lifetime, leading to higher productivity.
- Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
- Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult to analyze compounds.
Recommended For:
- Hydrocarbons
- GROs
- Drugs of Abuse
- PCBs
Alternative Uses:
- Chlorinated aromatics
- Organochlorine pesticides
- Organophosphorous pesticides
- Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
- Paraffins
- Polywax
- Pyrethroids
- Semivolatiles
- Xylenes
- Similar To:
- Rxi™-1ms
- DB-1
- DB-1ms
- HP-1
- HP-1ms
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- VF-1ms
- CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
Specifica
Non-Polar |