Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MT Metal GC Columns
Push the limits of your analyses with these nonpolar, metal columns designed for elevated temperature use.
432.00€ - 775.04€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12602745
|
Thermo Scientific™
26M99-4120 |
5 m | 0.53 mm | 0.88 μm |
537.87€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15257488
|
Thermo Scientific™
26M99-0710 |
12 m | 0.53 mm | 1 μm |
649.03€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12612745
|
Thermo Scientific™
26M99-4130 |
5 m | 0.53 mm | 0.1 μm |
560.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15820920
|
Thermo Scientific™
26M99-3480 |
10 m | 0.53 mm | 2.65 μm |
432.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11805712
|
Thermo Scientific™
26M99-2960 |
30 m | 0.25 mm | 1 μm | N/A | ||||||
11835712
|
Thermo Scientific™
26M99-4100 |
6 m | 0.53 mm | 0.15 μm | N/A | ||||||
11895702
|
Thermo Scientific™
26M99-2230 |
30 m | 0.25 mm | 0.5 μm | N/A | ||||||
11885702
|
Thermo Scientific™
26M99-1420 |
30 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
775.04€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11875702
|
Thermo Scientific™
26M99-1300 |
15 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
443.93€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Push the limits of your analyses with Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT GC Columns. These nonpolar, metal columns allow you to work a temperatures up to 430°C with no compromise in performance when analyzing highly active and aggressive compounds.
Engineered for Superior Performance:- Nonpolar, 100% dimethyl polysiloxane
- Low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
- Stable to 430°C
- Hydrocarbons
- Solvent impurities
- Polychlorinated biphenyl (PCB) congeners
- Aroclor mixes
- Simulated distillation
- Drugs of abuse
- Natural gas odorants
- Essential oils
- Pesticides
- A low bleed, stable column produces consistent results.
- Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes. Minimizing column bleed extends the column lifetime, leading to higher productivity.
- Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
- Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult compounds.
- Hydrocarbons
- Gasoline range organics (GROs)
- Drugs of abuse
- PCBs
- Chlorinated aromatics
- Organochlorine pesticides
- Organophosphorous pesticides
- Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
- Paraffins
- Polywax
- Pyrethroids
- Semivolatiles
- Xylenes
- MXT™-1
- DB-1
- DB-1MS
- HP-1
- HP-1MS
- Ultra-1
- SPB™-1
- Equity™-1
- MDN-1
- CP-Sil 5 CB
- VF-1ms
- ZB-1HT
Specifica
Up to 430°C | |
Non-Polar |