Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC Columns
Codice prodotto. 10230195 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
30 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.15 μm
0.25 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10230195
Marca: Thermo Scientific™ 260950620
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC Columns offer extended operation up to 400°C, ideal for high temperature GC applications.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC Columns offer extended operation up to 400°C, ideal for high temperature GC applications.
  • Low polarity, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Lower bleed and better inertness than comparable high-temperature columns
  • Special design of fused silica tubing extends column lifetime by up to 40%
  • Similar to Rxi™-5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Recommended for:
  • Phenols
  • Residual solvents
  • Drugs of abuse
  • Semivolatiles
  • Pesticides
  • PCBs
  • Solvent impurities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 380/400°C
Diametro (sistema metrico) 0.53 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Product Line TraceGOLD
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 HT
Tipo USP G27, G36
Da utilizzare con (applicazione) Pesticides Analysis, GC/MS for Pesticides, GC/MS for Residual Solvents, Solvents, and Solvent Impurities
Spessore pellicola 0.15 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Low-Polar
Descrizione 0.15 um Thickness; 0.53 mm ID; 30 m Length