Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC Columns
Codice prodotto. 10086314 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.15 μm
0.18 μm
0.25 μm
0.25μ m
0.33 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10086314
Marca: Thermo Scientific™ 260982120
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Employ the most widely used MS phase in gas chromatography with the 5% phenyl phase Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MS GC Column.
Employ the most widely used MS phase in gas chromatography with the 5% phenyl phase TraceGOLD TG-5MS GC Column.
  • Low polarity phase, 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
  • Exceptional inertness ideal for analysis of active compounds
  • Equivalent to USP G27 phase
  • Similar to Rxi™-5ms, DB-5, HP-5, HP-5ms, Ultra-2, SPB-5, Equity-5, CP-Sil 8
Recommended for:
  • Semivolatiles
  • Phenols
  • Amines
  • Residual solvents and solvent impurities
  • Drugs of abuse
  • Pesticides
  • PCB cogeners
  • Aroclor mixes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 330/350°C
Diametro (sistema metrico) 0.32 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 MS
Tipo USP G27, G36
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS for Optimal Signal-to-Noise Ratio, Sensitivity, and MS Integrity, GC/MS for Analysis of Active Compounds
Spessore pellicola 0.5 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Polarità Low-Polar
Descrizione 0.5 um Thickness; 0.32 mm ID; 15 m Length