Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC Columns
Codice prodotto. p-4522470 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
30 m
60 m
Diametro (sistema metrico):
0.25 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11830483
Marca: Thermo Scientific™ 26M982980
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Give greater stability and inertness at elevated temperatures and when working with highly active compounds with Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT Metal GC Columns.
TG-5MT Metal GC Columns provide greater robustness under increased stress.
  • Can be used at elevated temperature without risk of bleed or breakdown
  • Excellent inertness when working with highly active compounds
  • Robust under stress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Temperatura max 330/350°C (Standard Columns), 430°C (Metal Columns)
Diametro (sistema metrico) 0.53 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 MT
Tipo USP G27, G36
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS for Semi-Volatiles, Phenols, and Amines, GC/MS for Residual Solvents and Solvent Impurities, GC/MS for Drugs of Abuse, Pesticides, PCB Cogeners, and Aroclor Mixes
Dimensione particelle 1 μm
Gamma di temperatura -60°C to +430°C
Spessore pellicola 1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Polarità Low-Polar