Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC Columns
Codice prodotto. 11521174 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.15 μm
0.18 μm
0.25 μm
0.25μ m
0.33 μm
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11521174
Marca: Thermo Scientific™ 260965800
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Incorporates phenyl groups in the polymer backbone for improved thermal stability, reduced bleed and reduced susceptibility to oxidation.
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS GC Columns incorporate phenyl groups in the polymer backbone for improved thermal stability, reduced bleed and reduced susceptibility to oxidation.
  • Low polarity, silarylene phase with selectivity comparable to 5% diphenyl/95% dimethyl polysiloxane
  • Designed for low bleed and outstanding inertness
  • Similar to DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
  • Recommended for:
  • GC/MS applications using ion-trap systems
  • Polycyclic aromatics
  • Hydrocarbons including chlorinated hydrocarbons
  • Phthalates
  • Phenols
  • Amines
  • Organophosphates
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Temperatura max 330/350°C
    Diametro (sistema metrico) 0.18 mm
    Diametro (sistema metrico) interno 0.18 mm
    Product Line TraceGOLD
    Stationary Phase TraceGOLD™ TG-5 SilMS
    Tipo USP G27, G36
    Da utilizzare con (applicazione) GC/MS Applications Using Ion-Trap Systems, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons
    Spessore pellicola 0.18 μm
    Lunghezza (sistema metrico) 40 m
    Polarità Low-Polar