Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC Columns with SafeGuard
The Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC Columns with SafeGuard offer the benefit of an integrated SafeGuard for extended column lifetime.
592.89€ - 890.37€
Specifica
Stationary Phase | TraceGOLD™ TG-5 SILMS |
---|---|
Tipo USP | G27, G36 |
Temperatura max | 330/350°C |
Da utilizzare con (applicazione) | GC/MS Applications Using Ion-Trap Systems, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons |
Polarità | Low-Polar |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Dimensione particelle | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11890443
|
Thermo Scientific™
26096-1301 |
15 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 10 m SafeGuard |
592.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11830453
|
Thermo Scientific™
26096-2245 |
30 m | 0.32 mm | 0.5 μm | 5 m SafeGuard | N/A | |||
11800453
|
Thermo Scientific™
26096-1421 |
30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 10 m SafeGuard |
874.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11810453
|
Thermo Scientific™
26096-1425 |
30 m | 0.25 mm | 0.25 μm | 5 m SafeGuard |
847.73€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11820453
|
Thermo Scientific™
26096-2235 |
30 m | 0.25 mm | 0.5 μm | 5 m SafeGuard |
890.37€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Description
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS Guard GC Columns with SafeGuard offer the benefit of an integrated SafeGuard for extended column lifetime.
Using a guard column with a TraceGOLD TG-5SILMS GC column will lead to greater consistency in results over a longer period of time.
- With integrated SafeGUARD
- Available in a range of phases
Specifications
TraceGOLD™ TG-5 SILMS | |
330/350°C | |
Low-Polar |
G27, G36 | |
GC/MS Applications Using Ion-Trap Systems, GC/MS for Polycyclic Aromatics, Phthalates, Phenols, Amines, and Organophosphates, GC/MS for Hydrocarbons Including Chlorinated Hydrocarbons |