Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns
Optimize volatile organics analysis with this low-bleed, midpolarity GC column with high thermal stability.
Marca:  Thermo Scientific™ 26059-3410
1165.33 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15284523
  • 1171.16€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
320°C
0.32 mm
TraceGOLD™ TG-624 SilMS
Volatile Organic Compounds Analysis, GC/MS for Volatile Organic Compounds, GC/MS for Alcohols, GC/MS for Oxygenates
60 m
TG-624 SilMS 60 m x 0.32 mm x 1.8 μm
0.32 mm
TraceGOLD
G43
1.8 μm
Mid-Polar
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-624 and TG-624SilMS GC Columns >