Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC Plus II GC Columns
Perform fast, full separation of blood alcohols and other volatile compounds by headspace gas chromatography using Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC columns.
722.39€ - 744.93€
Specifica
Product Line TraceGOLD
Temperatura max 260°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
15294533
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26063-2240
30 m 0.32 mm 0.5 μm
728.36€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13456846
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26073-2260
30 m 0.53 mm 1.2 μm
722.39€
Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15234543
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26063-2980
30 m 0.53 mm 1 μm
744.93€
Pezzo
Spedizione stimata: 16-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Perform fast and full separation of blood alcohols by headspace gas chromatography (GC) using Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC columns. These columns are also ideal for analysis of other volatile compounds including abused inhalant anesthetics, γ-hydroxybutyrate (GHB), γ-butyrolactone (GBL), glycols, and common industrial solvents. TraceGOLD TG-ALC columns have low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity, and mass spectral integrity. Note: Blood alcohol analysis requires dual column confirmation when using GC-FID
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter.
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Specifica
Specifica
TraceGOLD
260°C