Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I and II GC Columns
Analyze organophosphorus pesticides with ultra-low bleed, superior inertness and consistent reproducibility.
725.00€ - 772.19€
Specifica
Temperatura max | 330°C |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | GC/MS for Organophosphorus Pesticides |
Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
Polarità | Non-Polar |
Codice del prodotto | Marca | Stationary Phase | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stationary Phase | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11571104
|
Thermo Scientific™
26076-1420 |
TraceGOLD™ TG-OPP I | 30 m | 0.25 mm |
726.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11591104
|
Thermo Scientific™
26076-2240 |
TraceGOLD™ TG-OPP I | 30 m | 0.32 mm |
772.19€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11531104
|
Thermo Scientific™
26075-1420 |
TraceGOLD™ TG-OPP II | 30 m | 0.25 mm |
742.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11551104
|
Thermo Scientific™
26075-5760 |
TraceGOLD™ TG-OPP II | 30 m | 0.32 mm |
772.19€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11561104
|
Thermo Scientific™
26076-0690 |
TraceGOLD™ TG-OPP I | 30 m | 0.53 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11541104
|
Thermo Scientific™
26075-2250 |
TraceGOLD™ TG-OPP II | 30 m | 0.53 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Analyze organophosphorus pesticides with ultralow bleed, superior inertness, and consistent reproducibility using Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I and II GC Columns.This column's low bleed delivers excellent signal-to-noise ratio, sensitivity, and mass spectral integrity. Expect full separation of organophosphorus pesticides with a fast analysis time. TraceGOLD TG-OPP I and II GC Columns are ideal for U.S. EPA methods 8141A.
A Leap Forward in Performance with Low Bleed and Superior Inertness- Low-bleed, stable column produces consistent results.
- Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
- Minimal column bleed extends column lifetime, leading to higher productivity.
- Reduced column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
- Superior intertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
- Low bleed, delivering excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity.
- Fast analysis time, facilitating full separation of organophosphorus pesticides.
- Ideal for U.S. EPA methods 8141A
Similar To
- Rtx™-OPPesticides
- Rtx™-OPPesticides2
Specifica
330°C | |
GC/MS for Organophosphorus Pesticides | |
30 m | |
Non-Polar |