Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
Diametro (sistema metrico):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC Columns provide good resolution and fast analysis times for volatile compounds.
- Proprietary stationary phase
- Optimized dimensions for analysis of volatile organic pollutants
- Ideally suited for US EPA Method 8260B
- Similar to Rtx-VMS
Recommended for:
- Volatile organic pollutants
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 260°C |
| Diametro (sistema metrico) | 0.53 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.53 mm |
| Stationary Phase | TraceGOLD™ TG-VMS |
| Da utilizzare con (applicazione) | GC/MS for Volatile Organic Pollutants, GC/MS for US EPA Method 8260B Compounds |
| Spessore pellicola | 3 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Polarità | Non-Polar |