Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC Columns
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC Columns provide good resolution and fast analysis times for volatile compounds.
Marca:  Thermo Scientific™ 26080-4900
Codice prodotto. 11581154
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VMS GC Columns provide good resolution and fast analysis times for volatile compounds.
  • Proprietary stationary phase
  • Optimized dimensions for analysis of volatile organic pollutants
  • Ideally suited for US EPA Method 8260B
  • Similar to Rtx-VMS
Recommended for:
  • Volatile organic pollutants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
260°C
0.53 mm
GC/MS for Volatile Organic Pollutants, GC/MS for US EPA Method 8260B Compounds
75 m
0.53 mm
TraceGOLD™ TG-VMS
3 μm
Non-Polar