Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 m
20 m
30 m
40 m
60 m
75 m
Diametro (sistema metrico):
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-VRX GC Columns provide good resolution and fast analysis times for volatile compounds.
- Proprietary stationary phase
- Optimized dimensions for analysis of volatile organic pollutants
- Ideally suited for US EPA Methods 502.2, 524.2, 8021, and 8260
- Similar to DB-VRX, Rtx-VRX
Recommended for:
- Volatile organic pollutants
- Aromatics
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 260°C |
| Diametro (sistema metrico) | 0.18 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.18 mm |
| Product Line | TraceGOLD |
| Stationary Phase | TraceGOLD™ TG-VRX |
| Da utilizzare con (applicazione) | Volatile Organic Pollutants Analysis, GC/MS for US EPA Method 8021 Compounds |
| Spessore pellicola | 1 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40 m |
| Polarità | Non-Polar |
| Descrizione | 40 m x 0.18 mm x 1.00 μm |