Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Choose these columns which offer a low-polarity, low-bleed column suitable for a wide range of applications.
- Proprietary stationary phase
- Unique selectivity
- Similar to DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Recommended for:
- Pesticides
- PCB congeners
- PAH's
Specifica
Specifica
| Temperatura max | 340/360°C |
| Diametro (sistema metrico) | 0.25 mm |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Product Line | TraceGOLD |
| Stationary Phase | TraceGOLD™ TG-XLBMS |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aroclor Mixes Analysis, GC/MS for PCB Congeners, GC/MS for PAHs, GC/MS for Aroclor Mixes |
| Spessore pellicola | 0.5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Polarità | Low-Polar |
| Descrizione | 30 m x 0.25 mm x 0.5 μm |