Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC Columns (Na2SO4 Deactivation)
Use Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC Columns for linear and quantitative analysis of polar unsaturated hydrocarbons.
923.86€ - 1546.58€
Specifica
Stationary Phase TracePLOT™ TG-BOND Alumina
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) dimDiameterMetricInner Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) dimDiameterMetricInner Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
10107644
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26001-6020
30 m 5 μm
954.54€
Pezzo
Spedizione stimata: 17-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10026554
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26001-6080
30 m 10 μm
923.86€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10035724
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26001-6050
50 m 5 μm
1546.58€
Pezzo
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10584305
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26001-6110
50 m 10 μm
1522.74€
Pezzo
Spedizione stimata: 15-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC Columns for linear and quantitative analysis of polar unsaturated hydrocarbons.
Applications:
  • C1-C5 hydrocarbons
  • Unsaturated hydrocarbon isomers
Engineered for Superior Performance:
  • Strong bonding prevents damage to injection and detection systems from particle release during valve-switching operations.
  • Columns may be regenerated to restore full efficiency and selectivity after water adsorption.
  • Rigorous testing ensures proper film thickness (1,3-butadiene), selectivity (propadiene, methyl acetylene), resolution (trans-2-butene, 1-butene) and coating efficiency (1,3-butadiene).
Similar To:
  • Alumina-PLOT
  • AT™-Alumina
  • CP-Al2O3/KCl
  • CP-Al2O3/Na2SO4
  • GS-Alumina
  • GS-Alumina KCl
  • HP PLOT M
  • HP PLOT S
  • Rt™-Alumina BOND (KCl)
  • Rt™-Alumina BOND (Na2SO4)
Specifica
Specifica
TracePLOT™ TG-BOND Alumina