Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ GC Columns
Separate ethane, ethylene and acetylene consistently with the intermediate polarity PLOT column with essentially no particle release.
648.78€ - 923.86€
Specifica
Stationary Phase | TracePLOT™ TG-BOND Q+ |
---|---|
Temperatura max | Up to 250°C |
Da utilizzare con (applicazione) | GC for the Separation of Ethane, Ethylene, and Acetylene to Baseline |
Polarità | Mid-Polar |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10340825
|
Thermo Scientific™
26005-6000 |
15 m | 0.32 mm |
648.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10249564
|
Thermo Scientific™
26005-6030 |
30 m | 0.32 mm |
846.59€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10679865
|
Thermo Scientific™
26005-6060 |
15 m | 0.53 mm |
688.17€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10299224
|
Thermo Scientific™
26005-6090 |
30 m | 0.53 mm |
923.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
For consistent, reproducible separation of ethane, ethylene, and acetylene, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ GC Columns deliver high performance and unsurpassed stability. The columns use an intermediate-polarity porous divinyl benzene homopolymer phase, and the particles are incorporated into the walls of the tubing for essentially no particle release, which helps prevent damage to detection systems.
Applications:- Separation of ethane, ethylene and acetylene to baseline
- GS-Q
- Rt™-QS-BOND
Specifica
TracePLOT™ TG-BOND Q+ | |
Up to 250°C | |
GC for the Separation of Ethane, Ethylene, and Acetylene to Baseline | |
Mid-Polar |