Learn More
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC Columns
Choose this mid-polarity PLOT column with essentially no particle release for consistent, reproducible analysis of non-polar and polar compounds.
530.00€ - 944.82€
Specifica
Stationary Phase | TracePLOT™ TG-BOND S |
---|---|
Temperatura max | Up to 200°C |
Da utilizzare con (applicazione) | GC for Non-Polar and Mid-Polar Compounds |
Polarità | Mid-Polar |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10056124
|
Thermo Scientific™
26006-6000 |
15 m | 0.32 mm |
632.89€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10299274
|
Thermo Scientific™
26006-6030 |
30 m | 0.32 mm |
840.84€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10118094
|
Thermo Scientific™
26006-6090 |
30 m | 0.53 mm |
944.82€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10690056
|
Thermo Scientific™
26006-6060 |
15 m | 0.53 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
For consistent, reproducible analysis of nonpolar and polar compounds, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC columns deliver high performance and unsurpassed stability. The columns use a midpolarity divinylbenzene 4-vinylpyridine solid phase, and the particles are incorporated into the tubing for essentially no particle release, which helps prevent damage to detection systems.
Applications:- Nonpolar and polar compounds
- CP-PoraPLOT S
- Supel-G45
- Rt™-S-BOND
Specifica
TracePLOT™ TG-BOND S | |
Up to 200°C | |
GC for Non-Polar and Mid-Polar Compounds | |
Mid-Polar |