Learn More
Thermo Scientific Chemicals trans-4-Hydroxy-L-proline, 99+%
Codice prodotto. p-4509655 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Unit Size:
100g
10g
25g
500g
Product Code. 10326470
Brand: Thermo Scientific Chemicals 121780100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 51-35-4 | C5H9NO3 | 131.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 51-35-4
Formula molecolare C5H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 131.13
InChI Key PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Sinonimo trans-4-hydroxy-l-proline, hydroxyproline, l-hydroxyproline, 2s,4r-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, 4-hydroxy-l-proline, l-4-hydroxyproline, hydroxy-l-proline, trans-4-hydroxyproline, h-hyp-oh, hypro
PubChem CID 5810
ChEBI CHEBI:18095
IUPAC Name (2S,4R)-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES C1C(CNC1C(=O)O)O
Specifications
Materiale o nome chimico trans-4-Hydroxy-L-proline
Punto di fusione 274.0°C to 275.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.2% (105°C, 3 hrs) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 22,191
Indice di Merck 15,4878
Condizione di rotazione specifica - 75.50 (20.00°C c=5,H2O)
Rotazione specifica − 75.50
Informazioni di solubilità Solubility in water: 357.8g/L (20° c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Trasmittanza 95% min. (c=10, H2O, 430nm) 1cm cell
Peso formulazione 131.13
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals