Learn More
trans-Stilbene, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | trans-Stilbene |
Nota nome | 96% |
Punto di fusione | 122°C to 126°C |
Colore | White to Beige |
Punti di ebollizione | 305°C to 307°C (744.0 mmHg) |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 95% min. (HPLC) |
Imballaggio | Plastic bottle |
Formula lineare | C6H5CH=CHC6H5 |
Quantità | 100 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- trans-Stilbene
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/