Learn More
trans,trans-2,4-Decadienal, 95%, Tech.
Codice prodotto. p-3757384 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10655052
Marca: Thermo Scientific Acros 177510010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 25152-84-5 | C10H16O | 152.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25152-84-5
Formula molecolare C10H16O
Molecular Weight (g/mol) 152.24
Numero MDL MFCD00007007
InChI Key JZQKTMZYLHNFPL-BLHCBFLLSA-N
Sinonimo 2e,4e-deca-2,4-dienal, 2,4-decadienal, e,e-2,4-decadienal, trans,trans-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, 2e,4e, 2e,4e-decadienal, 2e,4e-2,4-decadienal, 2,4-decadienal, e,e, 2-trans-4-trans-decadienal, ccris 4029
PubChem CID 5283349
IUPAC Name (2E,4E)-deca-2,4-dienal
SMILES CCCCCC=CC=CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico trans, trans-2, 4-Decadienal
Colore Yellow
Densità 0.8500g/mL
Punti di ebollizione 114°C to 116°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 92% min. (main isomer) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)4CH=CHCH=CHCHO
Indice di rifrazione 1.5140 to 1.518
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.85
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 152.24
Percent Purity 95%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • trans,trans-2,4-Decadienal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.