Learn More
Heathrow Scientific Transfer Pipette, Natural
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-7193577 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
3 mL
Tipo di imballaggio:
20/Bag
Bulk
Individual Wrap
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 16330736
Marca: Heathrow Scientific HS206371A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
  • Graduated
  • Disposable
  • No. Channels: Four
  • Timing Capacity: 24 hr.
  • Count Direction: Up/Down
Specifica
Calibrato No
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.50 in.
Diametro (sistema metrico) esterno 1.27 cm
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Graduato
Lunghezza (sistema imperiale) 5.91 in.
Tipo di imballaggio Bulk
Colore Clear
Volume (sistema metrico) 1 mL
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Tipo Transfer Pipet