Learn More
Christeyns™ Transfer Pump from Can
Pompa travaso da montare su tanica da 5 litri, eroga una quantità di 20 mL.
Marca:  Christeyns™ 441838
Codice prodotto. 17809864
  • 11.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Da montare su latta da 5 litri
  • Eroga una quantità di 20 mL
Specifica
Specifica
Dosing Pump
Bottles up to 6.25 in. dia.
Screw Mount
Top Loading
Natural
Plastic
1