Learn More
Thermo Scientific™ Transfer Vessels Withdrawal Device
Easily dispense up to 8L/min. (2.12 gal./min.) without pouring using the Thermo Scientific™ Transfer Vessels Withdrawal Device.
1100.00€ - 1250.00€
Specifica
Tipo | LN2 Withdrawal Device |
---|---|
Capacità (sistema imperiale) | 1.05 cu. ft. |
Capacità (sistema metrico) | 30 L |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10723514
|
Thermo Scientific™
AY509X3 |
LN2 withdrawal device, 8L/min | LN2 Transfer Vessels, For Thermo 30 |
1100.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12794716
|
Thermo Scientific™
AY509X4 |
LN2 Withdraw Device | LN2 Transfer Vessels, For Thermo 20 |
1120.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10025753
|
Thermo Scientific™
AY509X5 |
LN2 withdrawal device, 8L/min | LN2 Transfer Vessels, For Thermo 10 |
1250.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Easily dispense up to 8L/min. (2.12 gal./min.) without pouring using the Thermo Scientific™ Transfer Vessels Withdrawal Device.
Specifica
LN2 Withdrawal Device | |
1.05 cu. ft. | |
30 L |