Learn More
BRAND™ Transferpette™-12 Electronic Pipette
Transferpette™-12 Electronic Pipettes combines the properties of mechanical piston operated air displacement pipettes with the advantages of an electronic device.
1220.00€
Specifica
Tipo di batteria | 3 NiMH/AAA |
---|---|
Certificazione/Conformità | DE-M |
Autoclavabile | Autoclavable |
Numero di canali | 12 |
Product Line | Transferpette™ |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10624563
|
BRAND™
705449 |
0.5 to 10 μL |
1220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10702723
|
BRAND™
705450 |
1 to 20 μL |
1220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10634563
|
BRAND™
705454 |
10 to 20 μL |
1220.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Complete manifold can be autoclaved at 121 °C and rotates freely 360°
- Five convenient programs: pipetting, reverse pipetting, mixing, GEL-Electrophoresis and dispensing
- Easy Calibration-Technique for making quick adjustments of the Transferpette™ electronic, without tools
- CE-marked according to IVD-Directive 98/79 EG
- Vapor pressure up to 500 mbar
- Viscosity: 260 mPa s (260 cps)
Specifica
3 NiMH/AAA | |
Autoclavable | |
Transferpette™ | |
Electronic Pipette | |
15 to 40°C | |
100 to 240 V, 50/60 Hz |
DE-M | |
12 | |
Yes | |
EU plug | |
12 months |