Learn More
BRAND™ Transferpette™ Electronic Pipette
Combines the globally proven properties of mechanical piston operated air displacement pipettes with the advantages of an electronic device.
525.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | IVD-Directive 98/79 EG |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Numero di canali | 1 |
Product Line | Transferpette™ |
Tipo | Electronic Pipette |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Tipo di spina | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10704733
|
BRAND™
705303 |
10 to 200 μL | EU |
525.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10485802
|
BRAND™
705307 |
250 to 5000 μL | EU |
525.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10160302
|
BRAND™
705306 |
50 to 1000 μL | EU |
525.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- The pipette shaft can be unscrewed and is entirely autoclavable (121°C)
- Five convenient programs: pipetting, reverse pipetting, mixing, GEL-Electrophoresis and dispensing
- Easy Calibration-Technique for making quick adjustments without tools
- CE-marked according to IVD-Directive 98/79 EG
Specifica
IVD-Directive 98/79 EG | |
1 | |
Electronic Pipette |
Autoclavable | |
Transferpette™ | |
15°C to 40°C |