Learn More
Labconco™ Transformer 12V
This Transformer 12V is a spare part.
Marca: Labconco™ 7456901
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Spare Part
Specifica
Transformer | |
12 V |