Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human EGFR / ErbB1 / HER1 siRNA
Blocks transcription and translation of EGFR / ErbB1 / HER1 from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX18-2nmol
Codice prodotto. 16019181
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_005219
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
1956
2 nmol
Human
WT-EGFR-CHO EGFR overexpressing CHO cells and MDA-MB 468 Human Breast Cancer Cells.
EGFR
siRNA
ERBB1, HER1, ERBB, mENA, PIG61, NISBD2, Epidermal growth factor receptor, EGF-R
Lyophilized