Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human ErbB3 / HER3 siRNA
Blocks transcription and translation of ErbB3 / HER3 from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX20-10nmol
Codice prodotto. 16069181
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_001973
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
2065
10 nmol
Human
Kas-6/1 cells.
ERBB3
siRNA
HER3, c-erbB-3, LCCS2, MDA-BF-1, c-erbB3, erbB3-S, ErbB-3, p180-ErbB3, p45-sErbB3, p85-sErbB3
Lyophilized