Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human HIF-1 alpha siRNA
Blocks transcription and translation of HIF-1 alpha from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX12-2nmol
Codice prodotto. 16019171
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_001521
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
3091
2 nmol
Human
Human mda-mb-435 Breast Cancer Cells.
HIF1A
siRNA
HIF-1-alpha, HIF1-ALPHA, HIF1, HIF-1alpha, PASD8, MOP1, HIF-1A, bHLHe78, Hypoxia-inducible factor 1-alpha
Lyophilized