Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Human Notch-1 siRNA
Blocks transcription and translation of Notch-1 from Human.
Marca:  enQuireBio™ QX37-10nmol
Codice prodotto. 16029221
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_060087
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
4851
10 nmol
Human
Ca Ski Human Carcinoma Cells fro Cervix with Integrated HPV-16 genome.
NOTCH1
siRNA
AOVD1, TAN1, AOS5, hN1, Neurogenic locus notch homolog protein 1
Lyophilized