Learn More
enQuireBio™ TranslationBlocker Mouse TNF alpha siRNA
Blocks transcription and translation of TNF alpha from Mouse.
Marca:  enQuireBio™ QX23-2nmol
Codice prodotto. 16039191
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_038721
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
21926
2 nmol
Mouse
Murine Peritoneal Macrophage.
Tnf
siRNA
DIF, TNFA, TNFSF2, TNLG1F, TNF-alpha, Tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor
Lyophilized