Learn More
Gilac™ Translucent Airtight Box with Blue Lid
Translucent Airtight Box with Blue Lid is suitable for food contact, and its rounded corners facilitate cleaning. The content is visible and recognizable.
2.61€ - 10.49€
Specifica
Colore chiusura | Blue |
---|---|
Tipo di chiusura | Airtight Lid |
Colore | Translucent |
Materiale | Polypropylene |
Forma | Rectangular |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17968901
|
Gilac™
G604020 |
0.4 L |
2.61€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17998851
|
Gilac™
G604120 |
0.8 L |
3.14€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17928581
|
Gilac™
G604220 |
1.2 L |
3.66€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17978461
|
Gilac™
G604320 |
2 L |
4.19€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17968971
|
Gilac™
G604420 |
4 L |
7.34€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17918991
|
Gilac™
G604520 |
8 L |
10.49€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Description
- Translucent airtight box with blue lid suitable for food contact.
- It is made up of a transparent polypropylene base allowing the contents to be visible and recognizable.
- Rounded corners to facilitate cleaning and limit retention areas.
- Blue soft cover, guaranteeing a perfect seal.
- Light, very resistant and suitable for food contact.
- Box for preserving food and its flavours while preserving the contents from external odours.
- Dishwasher safe.
- Stackable with its lid, discover the complete range made up of 6 formats ranging from 0.4 L to 8 L depending on your needs.
Specifications
Blue | |
Translucent | |
Rectangular | |
Yes |
Airtight Lid | |
Polypropylene | |
Airtight Box |