Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie in HDPE traslucide
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Descrizione
- Clear general purpose bottles
- Polypropylene screw closure
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
Colore | Semitrasparente |
Include | Chiusura a vite in polipropilene blu |
Materiale | HDPE |
N. per confezione | Confezione da 12 |
Closure Included | Sì |
Bocca | Ampio |
Altezza (sistema metrico) | 114 mm |
Product Type | Bottiglia a collo largo |
Materiale chiusura | Polipropilene |