Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie in LDPE traslucide
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 60 ml |
Colore | Semitrasparente |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per applicazioni generiche in laboratorio |
Include | Chiusura a vite in polipropilene |
Materiale | Polipropilene |
N. per confezione | Confezione da 10 |
Colore chiusura | Blue |
Closure Included | Sì |
Bocca | Ampio |
Altezza (sistema metrico) | 114 mm |