Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie in MDPE traslucide
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 ml
125 mL
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Descrizione
- Clear general purpose bottles
- Polypropylene screw closure
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
Colore | Semitrasparente |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per applicazioni generiche in laboratorio |
Include | Chiusura a vite in polipropilene |
Materiale | MDPE |
N. per confezione | Confezione da 10 |
Closure Included | Sì |
Autoclavabile | Autoclavable |
Bocca | Ampio |
Altezza (sistema metrico) | 45 mm |