Learn More
Fisherbrand™ Tubi in silicone traslucido
Providing high tear strength tubing for the laboratory. Fisherbrand™ Translucent Silicone Tubing is available in a comprehensive range of sizes.
178.00€ - 252.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | FDA, BFR and WRAS approved |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | Silicone |
Overall Length (Metric) | 4 m |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11746599
|
Fisherbrand™
1174-6599 |
9 mm |
178.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11756599
|
Fisherbrand™
1175-6599 |
12 mm |
252.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Autoclavable
- Non-yellowing
- High gloss finish
- Excellent quality
- Extended life in Peristaltic pumps
- Applications include biological, pharmaceutical, biotechnology, aerospace and high temperature work
Specifica
FDA, BFR and WRAS approved | |
Autoclavable | |
Silicone | |
4 m |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tubi in silicone traslucido