Learn More
Fisherbrand™ Tubi in silicone traslucido
Codice prodotto. 11743416 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
3 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
15 mm
Overall Length (Metric):
25 m
5 m
Dimensione della confezione:
25m
5m
Pezzo
Codice prodotto. 11743416
Tubi per pompe peristaltiche. I tubi in silicone traslucidi Fisherbrand™ sono ideali per applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche e di trasferimento sterile di fluidi.
  • Translucent silicone tubing
  • FDA compliant (food)
Specifica
Certificazione/Conformità FDA, BFR and WRAS approved
Diametro (sistema metrico) interno 7 mm
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) esterno 10 mm
Overall Length (Metric) 25 m
Spessore (sistema metrico) 1,5 mm
Da utilizzare con Pompe peristaltiche
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical , biotechnology, transfer sterile fluids
Min. Operating Temperature (Metric) °
Sterilità Sterili
Colore Semitrasparente
Flexibility Flessibile
Max. Operating Temperature (Metric) da -40 a 250 °C