Learn More
Zeiss™ Transmitted Light Equipment S
Ergonomic console with light guide and two adjustable reflectors for bright field/dark field and for variable oblique light
Marca:  Zeiss™ 435501-0000-000
Codice prodotto. 10289589
  • 3000.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 17-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Compatible Microscopes:
  • Axio Zoom.V16
  • SteREO Discovery.V12
  • SteREO Discovery.V20
  • SteREO Discovery.V8
  • SteREO Lumar.V12
Specifica
Specifica
Transmitted Light Equipment
Transmitted Light
Light guide and 2 shiftable and tiltable reflectors for bright field/dark field and for variable oblique light
Transmitted light equipment
Stand Base 450