Learn More
Fisherbrand™ Pipette di trasferimento graduate non sterili in LDPE trasparente
Per prevenire il rischio di contaminazione incrociata. Le pipette di trasferimento non sterili Fisherbrand™, in LDPE trasparente, sono realizzate in plastica flessibile e infrangibile e sono progettate per sostituire le pipette Pasteur in vetro. Le pipette graduate e non graduate sono disponibili in numerosi formati e modelli, tra cui Jumbo, a stelo sottile ed extra lungo.
Marca: Fisherbrand™ 13459118
Descrizione
- Built-in bulb eliminates the need for plugging, packaging and autoclaving
- Flexible stem bends to sample from narrow or small tubes
- Low affinity surface reduces loss of cells and valuable proteins due to binding
- Soft plastic pipets made of non-toxic low-density polyethylene (LDPE)
- Non-sterile, transparent and fully recyclable
Specifica
LDPE | |
Sì | |
Stelo sottile | |
4 ml | |
Pipetta di trasferimento |
30 | |
Confezione da 500 | |
33 μL drop | |
150 mm |